Lithiumbordeuterid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL685917-500MGEA 599 EUR
SIAL685917-500MG
Lithiumbordeuterid, Sigma-Aldrich®
Lithiumbordeuterid
Formel: D₄BLi
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066544
CAS-Nummer: 15246-28-3
EINECS: 239-291-6
UN: 1413
ADR: 4.3,I