2-(Methylthio)benzothiazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15144200EA
79
EUR
EHERC15144200
2-(Methylthio)benzothiazol
2-(Methylthio)benzothiazole
Formel:
C₈H₇NS₂ |
MDL:
MFCD00005784 CAS-Nummer: 615-22-5 EINECS: 210-417-1 |