2-Hydrazinobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL642436-5GEA 74.9 EUR
SIAL642436-5G SIAL642436-25G
2-Hydrazinobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Hydrazinobenzothiazole
Formel: C₇H₇N₃S
Molecular Weight: 165,21
MDL: MFCD00041849
CAS-Nummer: 615-21-4
EINECS: 210-416-6