Methyldiphenylphosphinoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11484.06EA 47.3 EUR
A11484.06 ABCRAB110519.0025 A11484.14
Methyldiphenylphosphinoxid ≥98%
Methyldiphenylphosphinoxid
Formel: C₁₃H₁₃OP
Molecular Weight: 216,22 g/mol
Schmelzpunkt: 111…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002081
CAS-Nummer: 2129-89-7
EINECS: 218-346-8