3-Hydroxyphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
308021-1G
SIAL308021-1GEA 338 EUR
SIAL308021-1G
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₄
Molecular Weight: 164,1150 g/mol
MDL: MFCD00011557
CAS-Nummer: 37418-88-5