1,2-Epoxycycloheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL672440-1GEA 137 EUR
SIAL672440-1G SIAL672440-5G
1,2-Epoxycycloheptan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycycloheptane
Formel: C₇H₁₂O
MDL: MFCD00022357
CAS-Nummer: 286-45-3
EINECS: 206-009-8