2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6Y-0837.5EA 0 EUR
BIOT6Y-0837.5 BIOT6Y-0837.10 BIOT6Y-0837.500 BIOT6Y-0837.1
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
Formel: C₁₁H₇N₄Br
MDL: MFCD06659571
CAS-Nummer: 749885-93-6