5-Brom-4-(3,4-dimethylphenyl)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6121-5GEA
135
EUR
COBBHC-6121-5G
COBBHC-6121-1G
5-Brom-4-(3,4-dimethylphenyl)pyrimidin
5-Bromo-4-(3,4-dimethylphenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD09800943 CAS-Nummer: 941294-38-8 |