5-Brom-4-o-tolylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6108-1GEA
135
EUR
COBBHC-6108-1G
COBBHC-6108-5G
5-Brom-4-o-tolylpyrimidin
5-Brom-4-o-tolylpyrimidin
Formel:
C₁₂H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD09475895 CAS-Nummer: 941294-34-4 |