5-Brom-4-(2,5-dimethylphenyl)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6109-5GEA 135 EUR
COBBHC-6109-5G COBBHC-6109-1G
5-Brom-4-(2,5-dimethylphenyl)pyrimidin
5-Bromo-4-(2,5-dimethylphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₂H₁₁BrN₂
MDL: MFCD09475896
CAS-Nummer: 941294-35-5