3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331457-25GEA 100 EUR
SIAL331457-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O
MDL: MFCD00020738
CAS-Nummer: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0