3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD09590.250EA
0
EUR
MAYBCD09590.250
MAYBCD09590.1
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003126 CAS-Nummer: 934-48-5 EINECS: 213-283-2 |