3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14523.09EA
23.3
EUR
A14523.09
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid ≥98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxamid
Formel:
C₆H₉N₃O Molecular Weight: 139,16 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003126 CAS-Nummer: 934-48-5 EINECS: 213-283-2 |