3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC27172EAEA
0
EUR
MAYBAC27172EA
MAYBAC27172DA
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₅N₃O Molecular Weight: 99,09 g/mol |
MDL:
MFCD00022384 CAS-Nummer: 6126-22-3 EINECS: 228-095-6 |