3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALA77407-5GEA 246 EUR
SIALA77407-5G SIALA77407-1G
3-Amino-1H-pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molecular Weight: 127,10 g/mol
MDL: MFCD00005239
CAS-Nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7