1H-Pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL300713-500MGEA 124 EUR
SIAL300713-500MG
1H-Pyrazol-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
MDL: MFCD00011558
CAS-Nummer: 37718-11-9
EINECS: 253-641-5