Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole,Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
A45009-5G
SIALA45009-5GEA 28.3 EUR
SIALA45009-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
MDL: MFCD00005238
CAS-Nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3