Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
A10882.06EA
59.9
EUR
A10882.06
A10882.22
A10882.14
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 104…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005238 CAS-Nummer: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |