Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO103310050EA
45.6
EUR
ACRO103310050
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155,16 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005238 CAS-Nummer: 6994-25-8 EINECS: 230-262-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
HPLC | ≥98.5 % |