Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL276154-10GEA
56.3
EUR
SIAL276154-10G
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,14 g/mol |
MDL:
MFCD00010097 CAS-Nummer: 16298-03-6 EINECS: 240-387-5 |