Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL695130-100MGEA
44.5
EUR
SIAL695130-100MG
SIAL695130-500MG
Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Chlorbis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphin
Formel:
C₁₈H₂₂ClO₂P |
MDL:
MFCD01630810 CAS-Nummer: 136802-85-2 |