Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26953.03EA 288.6 EUR
H26953.03 H26953.06 H26953.MD
Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin ≥98%
Chlorbis(4-fluorphenyl)phosphin
Formel: C₁₂H₈ClF₂P
Molecular Weight: 256,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972302
CAS-Nummer: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8,II