Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Tricain-Methansulfonat, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Ethyl-m-Aminobenzoate is a derivative of an isomer of benzocaine.
Ethyl-m-Aminobenzoate is mainly used as an anesthetic in fish, sharks, frogs, toads, salamanders, newts and worms. Concentrations generally used in fish are 25 to 300 mg/L water, with larger fish requiring higher concentrations. Bufo marimus frogs require approximately 1000 mg/L , while Rana pipens, R. temporaria and Xenopus leavis require approximately 300 mg/L for adequate anesthesia.
Soluble in water (1 g/ml).
Bitte beachten Keep away from sunlight. Sunlight will cause degradation.
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00013176
CAS-Nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8
Spezifikation Testergebnisse
Form White Powder
Storage Store at −0 °C
Loss on Drying ≤5%
pH (1% aq soln) 7
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g ICNA0210310680
250 g ICNA0210310683
25 g ICNA0210310625
5 g ICNA0210310605
Erweitert / Kompakt
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge