Tricyclohexylphosphinoxid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
30387.03EA 55.3 EUR
30387.03 30387.14 30387.06
Tricyclohexylphosphinoxid
Tricyclohexylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₃₃OP
Molecular Weight: 296,42 g/mol
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014298
CAS-Nummer: 13689-19-5
UN: 3464
ADR: 6.1,III