Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Gefahr
|
STRE15-1050-1GEA
86.7
EUR
STRE15-1050-1G
Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%
Dicyclohexylchlorphosphin
Phosphine
Formel:
C₁₂H₂₂ClP Molecular Weight: 232,73 g/mol Siedepunkt: 96…99 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,054 |
MDL:
MFCD00014294 CAS-Nummer: 16523-54-9 UN: 1760 ADR: 8,II |