Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
33571.03EA
72.1
EUR
33571.03
33571.06
Dicyclohexylchlorphosphin ≥98%
Dicyclohexylchlorphosphin
Formel:
C₁₂H₂₂ClP Molecular Weight: 232,73 g/mol Siedepunkt: 97 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,054 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014294 CAS-Nummer: 16523-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |