Dicyclohexylchlorphosphin 97%
|
Gefahr
|
ACRO353290010EA
58.3
EUR
ACRO353290010
ACRO353290050
Dicyclohexylchlorphosphin 97%
Dicyclohexylchlorphosphin
Formel:
C₁₂H₂₂ClP Molecular Weight: 232,73 g/mol Siedepunkt: 165 °C (12 mmHg) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014294 CAS-Nummer: 16523-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |