6-Methylchromon-2-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12034.POREA 0 EUR
CHMPFL12034.POR FLUO012034.5G
6-Methylchromon-2-carbonsäure
6-Methylchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₁H₈O₄
MDL: MFCD00239435
CAS-Nummer: 5006-44-0