6-Chlor-7-methylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12050.POREA 0 EUR
CHMPFL12050.POR
6-Chlor-7-methylchromon
6-Chlor-7-methylchromon
Formel: C₁₀H₇ClO₂
Molecular Weight: 194,62 g/mol
MDL: MFCD00239401
CAS-Nummer: 67029-84-9