6-Ethyl-3-formylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12007.POREA 0 EUR
CHMPFL12007.POR FLUO012007.5G
6-Ethyl-3-formylchromon
6-Ethyl-3-formylchromon
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MDL: MFCD00192155
CAS-Nummer: 42059-78-9