3-Formyl-6-isopropylchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12008.POREA 0 EUR
CHMPFL12008.POR FLUO012008.5G
3-Formyl-6-isopropylchromon
3-Formyl-6-isopropylchromon
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MDL: MFCD00192183
CAS-Nummer: 49619-58-1