3-Formyl-6-methylchromon
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5C-082.1EA
0
EUR
BIOT5C-082.1
BIOT5C-082.500
BIOT5C-082.5
BIOT5C-082.10
3-Formyl-6-methylchromon
3-Formyl-6-methylchromon
Formel:
C₁₁H₈O₃ |
MDL:
MFCD00138943 CAS-Nummer: 42059-81-4 |