6-Chlorchromon-2-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
FLUO012035.1GEA 53 EUR
FLUO012035.1G CHMPFL12035.POR FLUO012035.5G
6-Chlorchromon-2-carbonsäure
6-Chlorchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₀H₅ClO₄
MDL: MFCD00847039
CAS-Nummer: 5006-45-1