6,8-Dibromo-3-formylchromone
Lieferant: CHEMPUR
FLUO012011.5GEA 0 EUR
FLUO012011.5G CHMPFL12011.POR
6,8-Dibromo-3-formylchromone
6,8-Dibromo-3-formylchromone
Formel: C₁₀H₄Br₂O₃
Molecular Weight: 331,945 g/mol
MDL: MFCD00191991
CAS-Nummer: 42059-76-7