4-Anilino-1-benzylpiperidin ≥98%
H27158.03EA 26.6 EUR
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidin ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidin
Formel: C₁₈H₂₂N₂
MDL: MFCD00023738
CAS-Nummer: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6