Samarium(II)iodid 1 M in THF stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with Sm
294991000.EA 86.6 EUR
294991000.
Samarium(II)iodid 1 M in THF stabilisiert, AcroSeal®
Samarium diiodide
Formel: SmI₂
Molecular Weight: 404,17 g/mol
Dichte: 0,922 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00058873
CAS-Nummer: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium