Bis(trimethylsilyl)methan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS02725.5EA 0 EUR
SILNSILS02725.5 SILNSILS02725.1 SILNSILS02725.25
Bis(trimethylsilyl)methan
Bis(trimethylsilyl)methan
Formel: C₇H₂₀Si₂
Molecular Weight: 160,405 g/mol
MDL: MFCD00008275
CAS-Nummer: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7