(4-Bromphenoxy)trimethylsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS02950.25EA
301
EUR
SILNSILS02950.25
SILNSILS02950.5
SILNSILS02950.10
(4-Bromphenoxy)trimethylsilan
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane
Formel:
C₉H₁₃BrOSi Molecular Weight: 245,20 |
MDL:
MFCD00040713 CAS-Nummer: 17878-44-3 EINECS: 241-831-0 |