1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L00903.06EA 46.5 EUR
L00903.06
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 266,29 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 215 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001198
CAS-Nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1