1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
215643-5GEA
90.3
EUR
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 268,27 g/mol |
MDL:
MFCD00001225 CAS-Nummer: 2475-45-8 EINECS: 219-603-7 |