4-Anilino-1-methylpiperidin ≥98%
Gefahr
H27276.06EA 86.2 EUR
H27276.06 H27276.14 H27276.03
4-Anilino-1-methylpiperidin ≥98%
4-Anilino-1-methylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06408133
CAS-Nummer: 22261-94-5
EINECS: 244-882-7