6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
PY-7110-1G
COBBPY-7110-1GEA 478 EUR
COBBPY-7110-1G
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel: C₈H₉BrN₄
MDL: MFCD09801048
CAS-Nummer: 951884-90-5