6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7006-1GEA
69.5
EUR
COBBPY-7006-1G
COBBPY-7006-5G
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel:
C₆H₄BrN₃ |
MDL:
MFCD08689506 CAS-Nummer: 108281-79-4 |