1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL21861-25GEA 215 EUR
SIAL21861-25G SIAL21861-5G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazol), Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazol)
Formel: C₅H₄N₆O
MDL: MFCD00043399
CAS-Nummer: 41864-22-6