2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54347.MDEA 39.31 EUR
H54347.MD H54347.06 H54347.03
2-(2-Thienyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S₂
Molecular Weight: 211,25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01936014
CAS-Nummer: 24044-07-3