2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51838.06EA 298 EUR
H51838.06 H51838.03
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Formel: C₉H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 206,22
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052304
CAS-Nummer: 39067-29-3