2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
|
Achtung
|
H51851.06EA
304.72
EUR
H51851.06
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolcarbonsäure
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Molecular Weight: 206,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375352 CAS-Nummer: 115311-41-6 |