2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO014138-1GEA
124
EUR
FLUO014138-1G
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazol
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂S |
MDL:
MFCD00046452 CAS-Nummer: 21331-43-1 |