[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT2W-0294.1EA
0
EUR
BIOT2W-0294.1
BIOT2W-0294.500
BIOT2W-0294.10
BIOT2W-0294.5
[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanol
[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₀NOClS |
MDL:
MFCD03791195 CAS-Nummer: 317319-22-5 |