[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanamin
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT3W-0217.10EA
0
EUR
BIOT3W-0217.10
BIOT3W-0217.5
BIOT3W-0217.500
BIOT3W-0217.1
[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanamin
[2-(4-Chlorphenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]methanamin
Formel:
C₁₁H₁₁N₂ClS |
MDL:
MFCD03791207 CAS-Nummer: 886360-58-3 |